SAB5700563
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.44mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1