Documenti fondamentali
SAB5700534
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLN-S16 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CMD1P, CMH18, PLB, PLN
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
6
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.65 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer16)
Informazioni sul gene
human ... PLN(5350)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is found as a pentamer and is a major substrate for the cAMP-dependent protein kinase in cardiac muscle. The encoded protein is an inhibitor of cardiac muscle sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase in the unphosphorylated state, but inhibition is relieved upon phosphorylation of the protein. The subsequent activation of the Ca(2+) pump leads to enhanced muscle relaxation rates, thereby contributing to the inotropic response elicited in heart by beta-agonists. The encoded protein is a key regulator of cardiac diastolic function. Mutations in this gene are a cause of inherited human dilated cardiomyopathy with refractory congestive heart failure, and also familial hypertrophic cardiomyopathy.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S16 of human PLN
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)