SAB5700489
Anti-Phospho-GRIA1-S845 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GLUH1, GLUR1, GLURA, GRIA1, GluA1, GluR1, HBGR1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
101
102
92
93
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
2.12 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer845)
Informazioni sul gene
human ... GRIA1(2890)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1