Documenti fondamentali
SAB5700421
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GSK3A-S21 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GSK3 alpha, GSK3A
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1580
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1580
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
50
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.24 mg/ml
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer21)
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931)
Descrizione generale
This gene encodes a multifunctional Ser/Thr protein kinase that is implicated in the control of several regulatory proteins including glycogen synthase, and transcription factors, such as JUN. It also plays a role in the WNT and PI3K signaling pathways, as well as regulates the production of beta-amyloid peptides associated with Alzheimer′s disease.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S21 of human GSK3A (NP_063937.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)