SAB4300006
Anti-phospho-GSK3A (pSer21) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686D0638 antibody produced in rabbit, Anti-glycogen synthase kinase 3 alpha antibody produced in rabbit
Scegli un formato
364,00 €
Scegli un formato
About This Item
364,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~51 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-S-SP-F-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer21)
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)