Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB5700314
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Stat3-Y705 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ADMIO, ADMIO1, APRF, HIES, STAT3, Stat3
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1006
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1006
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
83
87
88
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.04 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr705)
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the STAT protein family. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein is activated through phosphorylation in response to various cytokines and growth factors including IFNs, EGF, IL5, IL6, HGF, LIF and BMP2. This protein mediates the expression of a variety of genes in response to cell stimuli, and thus plays a key role in many cellular processes such as cell growth and apoptosis. The small GTPase Rac1 has been shown to bind and regulate the activity of this protein. PIAS3 protein is a specific inhibitor of this protein. Mutations in this gene are associated with infantile-onset multisystem autoimmune disease and hyper-immunoglobulin E syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around Y705 of human Stat3 (NP_644805.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)