Documenti fondamentali
SAB5700255
Sigma-Aldrich
Anti-NOTCH1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
AOS5, AOVD1, Activated NOTCH1, NOTCH1, TAN1, hN1, notch 1
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
272
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NOTCH1(4851)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the NOTCH family of proteins. Members of this Type I transmembrane protein family share structural characteristics including an extracellular domain consisting of multiple epidermal growth factor-like (EGF) repeats, and an intracellular domain consisting of multiple different domain types. Notch signaling is an evolutionarily conserved intercellular signaling pathway that regulates interactions between physically adjacent cells through binding of Notch family receptors to their cognate ligands. The encoded preproprotein is proteolytically processed in the trans-Golgi network to generate two polypeptide chains that heterodimerize to form the mature cell-surface receptor. This receptor plays a role in the development of numerous cell and tissue types. Mutations in this gene are associated with aortic valve disease, Adams-Oliver syndrome, T-cell acute lymphoblastic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, and head and neck squamous cell carcinoma.
Immunogeno
A synthetic peptide of human NOTCH1
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)