Documenti fondamentali
SAB5700132
Sigma-Aldrich
Anti-CHCHD2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
C7orf17, CHCHD2, MNRR1, NS2TP, PARK22
Scegli un formato
100 μL
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
15
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.02 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHCHD2(51142)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to a class of eukaryotic CX(9)C proteins characterized by four cysteine residues spaced ten amino acids apart from one another. These residues form disulfide linkages that define a CHCH fold. In response to stress, the protein translocates from the mitochondrial intermembrane space to the nucleus where it binds to a highly conserved 13 nucleotide oxygen responsive element in the promoter of cytochrome oxidase 4I2, a subunit of the terminal enzyme of the electron transport chain. In concert with recombination signal sequence-binding protein J, binding of this protein activates the oxygen responsive element at four percent oxygen. In addition, it has been shown that this protein is a negative regulator of mitochondria-mediated apoptosis. In response to apoptotic stimuli, mitochondrial levels of this protein decrease, allowing BCL2-associated X protein to oligomerize and activate the caspase cascade. Pseudogenes of this gene are found on multiple chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-145 of human CHCHD2 (NP_057223.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)