Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700009
Sigma-Aldrich
Anti-P4HB antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CLCRP1, DSI, ERBA2L, GIT, P4HB, P4Hbeta, PDI, PDIA1, PHDB, PO4DB, PO4HB, PROHB
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
57
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
5.14 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P4HB(5034)
Descrizione generale
This gene encodes the beta subunit of prolyl 4-hydroxylase, a highly abundant multifunctional enzyme that belongs to the protein disulfide isomerase family. When present as a tetramer consisting of two alpha and two beta subunits, this enzyme is involved in hydroxylation of prolyl residues in preprocollagen. This enzyme is also a disulfide isomerase containing two thioredoxin domains that catalyze the formation, breakage and rearrangement of disulfide bonds. Other known functions include its ability to act as a chaperone that inhibits aggregation of misfolded proteins in a concentration-dependent manner, its ability to bind thyroid hormone, its role in both the influx and efflux of S-nitrosothiol-bound nitric oxide, and its function as a subunit of the microsomal triglyceride transfer protein complex.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 329-508 of human P4HB (NP_000909.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)