Documenti fondamentali
SAB5702040
Sigma-Aldrich
Anti-Aromatase (CYP19A1) Antibody, clone 5C5N7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ARO, ARO1, CPV1, CYAR, CYP19, CYPXIX, P-450AROM
Scegli un formato
100 μL
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5C5N7, monoclonal
Stato
liquid
PM
58 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.75 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MVLEMLNPIHYNITSIVPEAMPAATMPVLLLTGLFLLVWNYEGTSSIPGPGYCMGIGPLISHGRFLWMGIGSACNYYNRVYGEFMRVWISGEETLIISKS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP19A1(1588)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and catalyzes the last steps of estrogen biosynthesis. Mutations in this gene can result in either increased or decreased aromatase activity; the associated phenotypes suggest that estrogen functions both as a sex steroid hormone and in growth or differentiation. Alternative promoter use and alternative splicing results in multiple transcript variants that have different tissue specificities. [provided by RefSeq, Dec 2016]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Aromatase (CYP19A1) (P11511).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)