SAB5600268
Anti-Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM379, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
DNA nucleotidylexotransferase, DNTT, Tdt
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM379, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100—1:200
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNTT(1791)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2