SAB5600232
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys9) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM161, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3K9ac, Histone H3 (acetyl K9)
Scegli un formato
394,00 €
Scegli un formato
About This Item
394,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM161, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
vertebrates
tecniche
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.25— 1 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys9)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)