Documenti
SAB56000296
Sigma-Aldrich
TOP2A (Topoisomerase IIα) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM394, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
DNA topoisomerase 2-alpha, DNA topoisomerase II, alpha isozyme
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM394, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOP2A(7153)
Specificità
This antibody reacts to TOP2A
Immunogeno
A peptide corresponding to the C-terminus of human TOP2A
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2