Documenti fondamentali
SAB5600002
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM218, purified immunoglobulin
Scegli un formato
100 μG
432,00 €
1 MG
2.750,00 €
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
432,00 €
1 MG
2.750,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
432,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM218, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.1-0.5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
This antibody reacts to the Fab region of mouse IgG3. No cross reactivity with mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgM, IgA, IgE, human IgG, or rat IgG.
Immunogeno
Purified mouse IgG3 whole molecule
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)