Documenti fondamentali
SAB5500021
Sigma-Aldrich
Anti-Cadherin -17 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP183, affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
355,00 €
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
355,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP183, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine
tecniche
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH17(1015)
Descrizione generale
Cadherin-17 (CDH17) is a calcium-dependent, membrane-associated glycoprotein. It is consisted of an extracellular region with 7 cadherin domains and a transmembrane region but lacking the conserved cytoplasmic domain. The protein mainly distributes in the gastrointestinal tract and pancreatic ducts. The protein is up-regulated in various carcinomas of the digestive system.
Immunogeno
Synthetic peptide derived from the C-terminus of human cadherin 17 protein.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)