Documenti fondamentali
SAB5500004
Sigma-Aldrich
Anti-Alpha-Fetoprotein antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP154, affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
287,00 €
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
287,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP154, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
tecniche
immunoblotting: 1:100
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AFP(174)
Descrizione generale
AFP is normally synthesized in fetal liver, intestinal tract, and yolk sac. High level of serum AFP has been identified in patients with hepatocellular carcinomas (HCC), teratoblastoma, colorectal cancer, pancreatic cancer, and germ cell neoplasms.
Immunogeno
Purified human AFP
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)