210A-1
Prolactin Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
Ig fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (210A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (210A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (210A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (210A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (210A-18)
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Controllo
pituitary
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2