Documenti fondamentali
SAB5300380
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-S100A10 antibody produced in mouse
clone 4E7E10, ascites fluid
Sinonimo/i:
P11, PP11, PRSS26, S100A10
Scegli un formato
100 μL
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E7E10, monoclonal
PM
11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Immunogeno
Purified recombinant fragment of human P11 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against S100A10/P11
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J Xu et al.
Cell death and differentiation, 21(8), 1229-1239 (2014-04-29)
Macrophages can be activated and regulated by high-mobility group box 1 (HMGB1), a highly conserved nuclear protein. Inflammatory functions of HMGB1 are mediated by binding to cell surface receptors, including the receptor for advanced glycation end products (RAGE), Toll-like receptor