SAB5202663
Monoclonal Anti-Dityrosine-Biotin antibody produced in mouse
clone 10A6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10A6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
tyrosination (di-Tyr)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2