SAB5201116
Monoclonal Anti-Gfap - Fitc antibody produced in mouse
clone S206A-8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-Astrocyte, Anti-Glial fibrillary acidic protein, Anti-MGC139638
Scegli un formato
568,00 €
Scegli un formato
About This Item
568,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S206A-8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)