Documenti fondamentali
SAB1408554
Sigma-Aldrich
Anti-CALB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CALB
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALB1(793)
Descrizione generale
Calbindin is a calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. It was originally described as a 27-kD protein induced by vitamin D in the duodenum of the chick. In the brain, its synthesis is independent of vitamin-D-derived hormones. Calbindin contains 4 active calcium-binding domains, and 2 modified domains that presumably have lost their calcium-binding capacity. The neurons in brains of patients with Huntington disease are calbindin-depleted. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CALB1 (NP_004920.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAESHLQSSLITASQFFEIWLHFDADGSGYLEGKELQNLIQELQQARKKAGLELSPEMKTFVDQYGQRDDGKIGIVELAHVLPTEENFLLLFRCQQLKSCEEFMKTWRKYDTDHSGFIETEELKNFLKDLLEKANKTVDDTKLAEYTDLMLKLFDSNNDGKLELTEMARLLPVQENFLLKFQGIKMCGKEFNKAFELYDQDGNGYIDENELDALLKDLCEKNKQDLDINNITTYKKNIMALSDGGKLYRTDLALILCAGDN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)