SAB5200097
Anti-CANX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CANX, Anti-CNX, Anti-Calnexin-CT (Purified), Anti-IP90, Anti-P90
Scegli un formato
417,00 €
Scegli un formato
About This Item
417,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 90 kDa
Reattività contro le specie
bovine, Drosophila (weak), monkey, chicken, guinea pig, human, hamster, Xenopus (weak), dog, quail, rat, mouse, sheep, pig, rabbit
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
dog ... CANX(403908)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)