SAB5200035
Monoclonal Anti-HCN4 antibody produced in mouse
clone S114-10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HCN4, S141-10, Anti-hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 4
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S114-10, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 130 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... HCN4(59266)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)