Documenti fondamentali
SAB4701106
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD64-APC antibody produced in mouse
clone 10.1
Sinonimo/i:
FcRI, FcgR1A, IGFR1
Scegli un formato
100 TESTS
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NP_000557.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCGR1A(2209)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 10.1 recognizes alpha subunit of CD64/FcgammaRI, a 72 kDa single chain type I glycoprotein, that is expressed on monocytes/macrophages, dendritic cells, and activated granulocytes.
Immunogeno
Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified human monocytes
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)