Documenti fondamentali
SAB4700981
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Benzo[a]pyrene antibody produced in mouse
clone BAP-13
Scegli un formato
100 μG
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BAP-13, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
The antibody BAP-13 is specific for Polynuclear Aromatic Hydrocarbon and inhibits DNA adduct formation (this ability was investigated in rat liver microsomes spiked with calf thymus DNA and 7,8-diol-B[a]P).
Immunogeno
Benzo[a]pyrenyl-1-butyric acid conjugated to BSA.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)