Documenti fondamentali
SAB4700963
Sigma-Aldrich
Anti-Tb10.3 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
EsxR, Rv3019c
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Mycobacterium tuberculosis
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NP_217535.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Mycobacterium tuberculosis ... esxR(888926)
Descrizione generale
The rabbit polyclonal antibody to Tb10.3 reacts with Mycobacterium tuberculosis protein Tb10.3 (EsxR).
Immunogeno
Recombinant Tb10.3 protein (produced in E. coli)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)