Documenti
SAB4701023
Sigma-Aldrich
Anti-CFP10 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CFP-10, CFP10, LHP, Mycobacterium tuberculosis esxB antigen, Rv3874
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NC_000962.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Mycobacterium tuberculosis ... esxB(886194)
Descrizione generale
The rabbit polyclonal antibody to CFP10 recognizes the CFP10 (Rv3874) protein of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis.
Immunogeno
CFP10 (Rv3874) of Mycobacterium tuberculosis
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.