SAB4700840
Monoclonal Anti-SHIP1 antibody produced in mouse
clone SHIP-01
Sinonimo/i:
INPP5D, IP5PD, IPP5PD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SHIP-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q92835
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ship1(3635)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico