SAB4200689
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
clone 5C5, hybridoma cell culture supernatant
Sinonimo/i:
Actin alpha sarcomeric/skeletal, a-SCA, alpha-SCA, alpha-sarcomeric actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA2(59)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- indirect immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence