SAB4700838
Monoclonal Anti-SOS antibody produced in mouse
clone SOS-01
Sinonimo/i:
GGF1, HGF, SOS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SOS-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
Q07889
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Sos(6654)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico