926515
Upconversion Nanoparticles
Silica coated NaYF4-Yb,Er@NaYF4, fluorescence λex 980 nm, green light
Sinonimo/i:
UCNPs
Livello qualitativo
Concentrazione
2 mg/mL
Misura
50 nm ± 15%
Gruppo funzionale matrice
OH surface treatment
Solubilità
water: dispersible
Fluorescenza
λex 980 nm (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetic
- Security labelling
- Volumetric display
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)