Documenti fondamentali
SAB4700460
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD140b-PE antibody produced in mouse
clone 18A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PDGF-RB, Anti-PDGFRB
Scegli un formato
100 TEST
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TEST
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
The monoclonal antibody 18A2 recognizes CD140b / PDGF-RB, the 180-190 kDa beta chain of platelet-derived growth factor receptor, which is widely expressed on a variety of mesenchymal-derived cells and plays pro-proliferative roles.
Immunogeno
CD140b-transfected NIH 3T3 cells
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)