SAB4700184
Monoclonal Anti-CD44 antibody produced in mouse
clone MEM-263, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Pgp-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-263, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, human, pig
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi