SAB4600187
Anti-Swine IgG (H+L), CF™ 647 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Pig IgG (H+L), CF™ 647 antibody produced in goat, Anti-Porcine IgG (H+L), CF™ 647 antibody produced in goat
Scegli un formato
156,00 €
Scegli un formato
About This Item
156,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
CF™ 647 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 650 nm; λem 665 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)