SAB4504729
Anti-phospho-SREBP-1 (pSer439) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HMD, Anti-IFAP2, Anti-SREBP1, Anti-bHLHd1
Scegli un formato
458,00 €
Scegli un formato
About This Item
458,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 121 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer439)
Informazioni sul gene
human ... SREBF1(6720)
Categorie correlate
Immunogeno
Immunogen Range: 405-454
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)