SAB4503681
Anti-CELSR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDHF9, CELR1, FMI2, ME2, cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 329 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CELSR1(9620)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 921-970
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)