Documenti fondamentali
SAB4503629
Sigma-Aldrich
Anti-NRXN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Neurexin I-α, Neurexin-1-α
Scegli un formato
100 μG
459,00 €
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
459,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 161 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRXN1(9378)
Descrizione generale
Anti-NRXN1 Antibody detects endogenous levels of total NRXN1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NRXN1.
Immunogen Range: 502-551
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jens Stepan et al.
Cell reports, 41(10), 111766-111766 (2022-12-09)
Learning and memory rely on changes in postsynaptic glutamergic α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)-type receptor (AMPAR) number, spatial organization, and function. The Hippo pathway component WW and C2 domain-containing protein 1 (WWC1) regulates AMPAR surface expression and impacts on memory performance. However