SAB4502710
Anti-CFAB Bb (Cleaved-Lys260) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
B-factor, C3 proaccelerator, C3 proactivator, C3/C5 convertase, properdin
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57 kDa
antigen 85 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Lys260)
Informazioni sul gene
human ... CFB(629)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 241-290
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)