SAB4501483
Anti-HTR5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
5-HT-5, 5-HT-5A, 5-hydroxytryptamine receptor 5A, HTR5A, Serotonin receptor 5A
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 40 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR5A(3361)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 15-64
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)