Documenti fondamentali
SAB4501385
Sigma-Aldrich
Anti-HEXB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
β-N-acetylhexosaminidase, β-hexosaminidase β, HCC-7, cervical cancer proto-oncogene 7
Scegli un formato
100 μG
390,00 €
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 63 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HEXB(3074)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-HEXB Antibody detects endogenous levels of total HEXB protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HEXB.
Immunogen Range: 481-530
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Evan Woodley et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 12, 47-57 (2018-12-12)
GM2 gangliosidoses are a family of severe neurodegenerative disorders resulting from a deficiency in the β-hexosaminidase A enzyme. These disorders include Tay-Sachs disease and Sandhoff disease, caused by mutations in the HEXA gene and HEXB gene, respectively. The HEXA and