SAB4501094
Anti-NCR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Activating natural killer receptor p30, NK-p30, NKp30, Natural cytotoxicity triggering receptor 3, Natural killer cell p30-related protein
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCR3(259197)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 104-153
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)