SAB4500445
Anti-CREB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CREB-1, CREB1, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element binding protein
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 71-120
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)