SAB4700750
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-c-Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
104D2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine, nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIT(3815)
Descrizione generale
HLDA VI; WS Code C-30.
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato