Documenti fondamentali
SAB4301756
Sigma-Aldrich
Anti-PF4
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CXCL4, PF-4, SCYB4
Scegli un formato
100 μL
298,00 €
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
298,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
298,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Numero d’accesso
NP_002610
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PF4(5196)
Descrizione generale
Platelet factor-4 (PF-4) is a CXC chemokine that is expressed in megakaryocytes and stored in the alpha-granules of platelets. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 4.
Immunogeno
Synthetic peptide of human PF4
Azioni biochim/fisiol
Platelet factor-4 (PF-4) is chemotactic towards neutrophils and monocytes and has been shown to inhibit angiogenesis. This protein associates with heparin and neutralizes it. It also neutralizes various negatively charged proteoglycans.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
CXCL4 Plasma Levels Are Not Associated with the Extent of Coronary Artery Disease or with Coronary Plaque Morphology.
Erbel C
PLoS ONE, 10(11), ee0141693-ee0141693 (2015)
Chemokines and Chemokine Receptors
Manel Juan
Wiley Interdisciplinary Reviews. RNA null
CXCL4-platelet factor 4, heparin-induced thrombocytopenia and cancer.
Sandset PM
Thrombosis Research, 129, S97-100 (2012)
Transformation-associated cytokine 9E3/CEF4 is chemotactic for chicken peripheral blood mononuclear cells.
Barker KA
Journal of Virology, 67(6), 3528-3533 (1993)