SAB4301224
Anti-phospho-CaMK2α/β/δ (pThr305) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CAMK2A, CaMKII-alpha, KCC2A, kinase CaMK2-alpha
Scegli un formato
421,00 €
Scegli un formato
About This Item
421,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_741960.1.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr305)
Informazioni sul gene
human ... CAMK2A(815) , CAMK2B(816) , CAMK2D(817)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)