SAB4301142
Anti-BSA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ALB, ALBU, Anti-Bsa Antibody, Anti-Bsa Antibody - Anti-BSA antibody produced in rabbit, albumin, cell growth inhibiting protein 42
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
69 kDa
Reattività contro le specie
bovine
Concentrazione
0.7 mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_851335.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1