Documenti fondamentali
SAB4300995
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HMFN0376, NIIL497, SCDR9, SDR16C3
Scegli un formato
100 μL
350,00 €
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
350,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001129702.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) is part of the short-chain dehydrogenase/reductase family. The gene encoding this lipid droplet-associated protein is localized on human chromosome 4q22.1.
Specificità
The antibody detects endogenous levels of total HSD17B13 protein.
Immunogeno
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13
Azioni biochim/fisiol
Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13 (HSD17B13) has a role in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and it has been shown to be downregulated in hepatocellular carcinoma. HSD17B13 modulates lipid biosynthesis.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)