03-0205-00
SMC® Human TDP-43 Immunoassay Kit
kit sufficient for 96 wells
Sinonimo/i:
TDP-43 Single Molecule Counting kit, TDP-43 immunoassay kit, TDP-43 ultra-sensitive immunoassay, Transactive Response DNA-binding Protein 43 immunoassay kit
Scegli un formato
1.060,00 €
Spedizione prevista il02 febbraio 2026Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.060,00 €
Spedizione prevista il02 febbraio 2026Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
impiego
kit sufficient for 96 wells
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SMC®
Parametri
100 μL sample volume (CSF)
12.5 μL sample volume (serum and plasma)
assay range
intra-assay cv: ≤7%
(n=5)
linearity: 80-120%
recovery range: 80-120%
sensitivity: 5.21 pg/mL
standard curve range: 2.6-6,000 pg/mL
inter-assay cv: ≤11%
(n=3)
tecniche
single molecule counting: suitable
input
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma
serum
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Research Category:
Neuroscience
neurological
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Nervous System
Neurodegenerative Diseases
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Neuroregenerative Medicine
Neuroscience
Technique(s)
SMC® : High sensitivity protein biomarker detection immunoassay
Specificità
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Accurate and reproducible performance on the state-of-the-art SMCxPRO® ultrasensitive immunoassay system
- Compatibility with automated liquid handling
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Contenuto correlato
Sfruttate la potenza della tecnologia SMC® (Single Molecule Counting) per immunodosaggi ad alta sensibilità nella ricerca neuroscientifica e misurate in modo accurato proteine chiave in ambito neurologico, che si tratti di stati fisiologici o patologici, avvalendovi della potente piattaforma di rivelazione SMCxPRO®. Analizzate biomarcatori di interesse neuroscientifico come NF-L, GFAP, proteine Tau, beta-amiloide, ecc.
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.