Documenti fondamentali
SAB4300686
Sigma-Aldrich
Anti-CD3E antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FLJ18683, Anti-T3E, Anti-TCRE
Scegli un formato
100 μG
364,00 €
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1011
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
364,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1011
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~21 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(D-L-Y-S-G)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Descrizione generale
The antibody detects endogenous level of total CD3E protein.
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 197-201 ( D-L-Y-S-G), according to the protein NP_000724.1
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
The CD3 complex mediates signal transduction.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)