Documenti fondamentali
SAB4300586
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNB1 (Ab-654) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CTNNB antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686D02253 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ25606 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ37923 antibody produced in rabbit, Anti-catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μG
400,00 €
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB05665
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
400,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB05665
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~92 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(A-T-Y-A-A)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTNNB1(1499)
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 652-656 (A-T-Y-A-A), according to the protein CTNNB1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Involved in the regulation of cell adhesion and in signal transduction through the Wnt pathway.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jonathon M Muncie et al.
Developmental cell, 55(6), 679-694 (2020-11-19)
Embryogenesis is directed by morphogens that induce differentiation within a defined tissue geometry. Tissue organization is mediated by cell-cell and cell-extracellular matrix (ECM) adhesions and is modulated by cell tension and tissue-level forces. Whether cell tension regulates development by modifying